Learn More
MedChemExpress Arg-Gly-Asp-Cys
Artikelnummer. 16474036
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16474036 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16474036 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYP0314
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Arg-Gly-Asp-Cys is the binding motif of fibronectin to cell adhesion molecules, and can inhibit platelet aggregation and fibrinogen binding.
Spezifikation
CAS 109292-46-8
Inhalt und Lagerung Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekulargewicht 449.48 g/mol
Produkttyp Peptides
Menge 25 mg
Versandbedingung Room temperature