missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ Argatroban
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18045932
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18045932 10 mg 10 Milligramm
18054132 50 mg 50 Milligramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18045932

Marke: Tocris Bioscience™ 1637/10

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Potent thrombin inhibitor

Potent inhibitor of thrombin mediated fibrinogen cleavage (Ki = 19 nM). Competitive inhibitor of thrombin-induced platelet activation and clotting. Shown to exhibit antithrombotic activity in animal models.

This compound is a mixture of 2 diastereomers (approximate ratio 65/35).

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Argatroban
CAS 74863-84-6
Prozentgehaltsbereich >99%
Menge 10 mg
Summenformel C23H36N6O5S
Formelmasse 508.63
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.