Learn More
Tocris Bioscience™ Argatroban
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4783266
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 18045932
Marke: Tocris Bioscience™ 1637/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Potent thrombin inhibitor
Potent inhibitor of thrombin mediated fibrinogen cleavage (Ki = 19 nM). Competitive inhibitor of thrombin-induced platelet activation and clotting. Shown to exhibit antithrombotic activity in animal models.
This compound is a mixture of 2 diastereomers (approximate ratio 65/35).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Argatroban
CAS 74863-84-6
Prozentgehaltsbereich >99%
Menge 10 mg
Summenformel C23H36N6O5S
Formelmasse 508.63