missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Arginase 1/ARG1/liver Arginase Antibody (658922), PE/Cy7, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals FAB58681PECY7
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Arginase 1/ARG1/liver Arginase Monoclonal antibody specifically detects Arginase 1/ARG1/liver Arginase in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Spezifikation
| Arginase 1/ARG1/liver Arginase | |
| Monoclonal | |
| PE-Cyanine7 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| 658922 | |
| Flow Cytometry | |
| ARG1, arginase 1, arginase, liver, arginase-1, EC 3.5.3.1, EC:3.5.3.1, Liver-type arginase, Type I arginase | |
| E. coli-derived recombinant human Arginase 1/ARG1, Met1-Lys322, Accession # P05089 | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Cellular Markers, Lipid and Metabolism, Myeloid derived Suppressor Cell, Signal Transduction | |
| 383 | |
| Store at 4C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG2b |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur