Learn More
Arginase 1/ARG1/liver Arginase Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18515020 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mg
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18515020 0.025 mg 25 Mikrogramm
1 options
Artikelnummer. 18515020
Marke: Novus Biologicals NBP132731SS
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 9 publications
Arginase 1/ARG1/liver Arginase Polyclonal specifically detects Arginase 1/ARG1/liver Arginase in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Knockdown Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Arginase 1/ARG1/liver Arginase
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:1000-1:50000, Simple Western, Flow Cytometry 5 - 10 μg/mL, Immunohistochemistry 1:100-1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:1000, Immunohistochemistry-Frozen 1:10 - 1:500, Knockdown Validated
Zusammensetzung PBS with 0.02% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer P05089
Gen-Alias arginase 1, arginase, liver, arginase-1, EC 3.5.3.1, Liver-type arginase, Type I arginase
Gensymbole ARG1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Arginase 1/ARG1/liver Arginase Antibody made from full length human Arginase 1 Recombinant protein.
Molekulargewicht des Antigens 35 kDa
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.025 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cellular Markers, Chromatin Research, Lipid and Metabolism
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 383
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG