Learn More
Arginase 1/ARG1/liver Arginase Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 9 publications
250.00 €
Spezifikation
Antigen Arginase 1/ARG1/liver Arginase
Konzentration 1 mg/mL
Verdünnung Western Blot 1:1000-1:50000, Simple Western, Flow Cytometry 5 - 10 μg/mL, Immunohistochemistry 1:100-1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:1000, Immunohistochemistry-Frozen 1:10 - 1:500, Knockdown Validated
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18515020
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP1-32731SS
0.025 mg
250.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Arginase 1/ARG1/liver Arginase Polyclonal specifically detects Arginase 1/ARG1/liver Arginase in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Knockdown Validated.
Spezifikation
Spezifikation
Arginase 1/ARG1/liver Arginase
Western Blot 1:1000-1:50000, Simple Western, Flow Cytometry 5 - 10 μg/mL, Immunohistochemistry 1:100-1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:1000, Immunohistochemistry-Frozen 1:10 - 1:500, Knockdown Validated
Polyclonal
Rabbit
Cellular Markers, Chromatin Research, Lipid and Metabolism
PBS with 0.02% Sodium Azide
arginase 1, arginase, liver, arginase-1, EC 3.5.3.1, Liver-type arginase, Type I arginase
ARG1
IgG
Affinity Purified
35 kDa
1 mg/mL
Western Blot
Unconjugated
RUO
Human
P05089
383
Arginase 1/ARG1/liver Arginase Antibody made from full length human Arginase 1 Recombinant protein.
Primary
Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.