missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Arginase 1/ARG1/liver Arginase Antibody (S03-6I4), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18698643 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18698643 100 μg 100 Mikroliter
18674603 50 μg 50 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18698643

Marke: Novus Biologicals NBP319678100ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

Arginase 1/ARG1/liver Arginase Monoclonal antibody specifically detects Arginase 1/ARG1/liver Arginase in Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Arginase 1/ARG1/liver Arginase
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon S03-6I4
Konzentration 0.3 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Gen-Alias ARG1, arginase 1, arginase, liver, arginase-1, EC 3.5.3.1, EC:3.5.3.1, Liver-type arginase, Type I arginase
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein of mouse Arginase 1/ARG1/liver Arginase (Uniprot # P07824)
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cellular Markers, Lipid and Metabolism, Myeloid derived Suppressor Cell, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 383
Zielspezies Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.