Learn More
Arginase 1/ARG1/liver Arginase Rabbit anti-Human, Clone: 34, Novus Biologicals™
Artikelnummer. p-7199000 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18274847 50 μg 50 Mikroliter
18244068 100 μg 100 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 18274847
Marke: Novus Biologicals NBP28991550UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Monoclonal Antibody
Arginase 1/ARG1/liver Arginase Monoclonal specifically detects Arginase 1/ARG1/liver Arginase in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Arginase 1/ARG1/liver Arginase
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon 34
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:1000, Flow Cytometry 1:100-1:500, ELISA 1:25000-1:50000, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:20-1:100, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:2500
Zusammensetzung 0.2 um filtered solution in PBS
Gen-Alias arginase 1, arginase, liver, arginase-1, EC 3.5.3.1, Liver-type arginase, Type I arginase
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant Human Arginase 1/ARG1/liver Arginase protein
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cellular Markers, Chromatin Research, Lipid and Metabolism, Myeloid derived Suppressor Cell
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 383
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG