Learn More
Arginin, Mikromol™
Beschreibung
Arginin
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-Arginine |
| CAS | 74-79-3 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | L-Arginine |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C6 H14 N4 O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Arginine, L-Arginine (9CI, ACI), Arginine, L- (8CI), (S)-2-Amino-5-[(aminoiminomethyl)amino]pentanoic acid, Arginine, L-(+)-Arginine, L-Arg, 5-[(Aminoiminomethyl)amino]-L-norvaline, N5-(Aminoiminomethyl)-L-ornithine, NSC 206269, L-alpha-Amino-delta-guanidinovaleric acid, L-α-Amino-Δ-guanidinovaleric acid, (2S)-2-Amino-5-(diaminomethylideneamino)pentanoic acid, 117: PN: WO2021061872 SEQID: 117 claimed protein, 381: PN: WO2022056313 SEQID: 385 claimed protein, 42: PN: KR20200014684 SEQID: 105 claimed sequence, 42: PN: WO2020027640 SEQID: 105 claimed protein, 87: PN: WO2022010798 SEQID: 89 claimed protein, L-Norvaline, 5-[(aminoiminomethyl)amino]-, L-Ornithine, N5-(aminoiminomethyl)-, A 0526, L-arginine C Grade, Pentanoic acid, 2-amino-5-[(aminoiminomethyl)amino]-, (S) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)O |
| IUPAC-Name | (2S)-2-Amino-5-carbamimidamidopentansäure |
| Mehr anzeigen |