Learn More
Aalborg™ Argon-Direkt-Glasdurchflussrohr
Artikelnummer. 11892210
Ansicht ändern
Click to view available options
Luftstromrate:
1 l/min
15 l/min
2 l/min
2,5 l/min
25 l/min
325 ml/min
Breite (metrisch):
65 mm
150 mm
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Luftstromrate Breite (metrisch) Packungsgröße
11892210 2,5 l/min 65 mm 1 Stück
11802450 15 l/min 150 mm 1 Stück
11802220 25 l/min 65 mm 1 Stück
11842210 1 l/min 65 mm 1 Stück
11872440 325 ml/min 150 mm 1 Stück
11882440 2 l/min 150 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11892210 Lieferant Aalborg™ Lieferanten-Nr. FT02304GLVN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.55 €
    46.92 € / 1 Stück
    Sparen 32.63 €
    41% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Aalborg™ Argon Direct Röhre zur Ausrichtung des Luftstroms ergänzt einen Durchflussmesser, der in Flüssigkeitssystemen zur Anzeige der Durchflussrate verwendet wird.
  • Röhrchen zum direkten Ablesen überzeugen durch Anwenderfreundlichkeit.
  • Mithilfe der Messskala auf jedem dieser Röhrchen kann der tatsächliche Durchfluss bei Standardbedingungen in englischen oder metrischen Einheiten abgelesen werden.
  • Um die tatsächlichen Durchflussraten mit diesen Röhrchen zu erhalten, muss eine Referenzskalen-Durchflusskorrelationstabelle verwendet werden.
  • Referenzskalenröhrchen eignen sich für die Messung von Durchflussraten für andere Gase als Luft und/oder für nicht standardmäßige Bedingungen.
Spezifikation
Typ Argon-Direktflussrohr
Breite (metrisch) 65 mm
Luftstromrate 2,5 l/min