Learn More
Honeywell Safety Products™ Argonhandschuhe
Click to view available options
Größe:
9
11
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Geeignet für Argon-Schweißen und feinfühliges Handling.
- Der Handschuh aus Ziegenleder bietet eine ideale mechanische Beständigkeit für Schweißer.
- Angenähter, einteiliger Daumen.
- Gute Flexibilität und Fingerfertigkeit.
- Die geteilte Ledermanschette schützt den Unterarm.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE-KATEGORIE II Mittlere Risiken, EN 420-2003 EWG – Allgemeine Anforderungen, EN 388-2003 Mechanische Risiken, EC-Kategorie PSA 2, Qualitätssicherung ISO 9001 / 2000, EC-Bescheinigungsnummer 0075/797/162/11/06/0313 |
| Klassifikation | Fingerfertigkeit: 5 |
| Stulpenmaterial | Spaltleder |
| Cut Resistance Rating | 1 |
| Material | Genarbtes Leder, Leder, Ziegenleder, Spaltleder |
| Produkttyp | Welding Gloves |
| Größe | 11 |
| Dicke (metrisch) | 0,9 bis 1 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Automobilindustrie, Bauwesen, Baustelle und Schweißindustrie |
| Durchstechfestigkeit | 1 |
| Mehr anzeigen |