Learn More
Cole-Parmer™ E-Vac Absaugsysteme
Click to view available options
Anschlusstyp:
Schlauchtüllen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
Das E-Vac 320 System umfasst eine 4 l-Polypropylenflasche, einen Deckel mit Anschlussstücken und einen HandEvac Handbediener.
Ideal für die Verwendung mit kritischen oder gefährlichen Flüssigkeiten oder Überständen oder Pathogenen oder in Biorisikolaboren der Klasse III oder IV.
- Die leise, ölfreie Membranpumpe hat einen Bereich von -250 mm bis 650 mmHg
- Sobald das Zielvakuum erreicht ist, schaltet sich die Pumpe automatisch aus
- Die Pumpe schaltet sich automatisch ein, wenn ein Unterdruck angelegt wird, sodass sie einen konstanten Unterdruck aufrechterhält
- Ideal für die schonende Aspiration kleiner Platten und Schalen sowie für die schnelle Entleerung größerer Behälter
- Das leicht zu reinigende Edelstahlgehäuse ist UV-beständig für den Einsatz in Laminarhauben
- E-Vac-Flaschen können für 20 Minuten bei 121 °C autoklaviert werden, um eine Kontamination durch das Labor zu verhindern
- Die Basiseinheiten sind beleuchtet, um eine Sichtprüfung der Abfallmengen in der Flasche zu ermöglichen
- Duale hydrophobe Filter verhindern, dass Flüssigkeiten in das Pumpengehäuse gelangen und das System kontaminieren
- Polypropylen-Flaschen mit Deckel, ausgestattet mit Standard-Schlauchtüllen oder mit Schnell-Schlauchanschlüssen für sichere und bequeme Schlauchverbindungen (separat erhältlich)
- Der Füllstandserkennungssensor schaltet die Pumpe automatisch aus, wenn die Flasche voll ist
Zertifizierungen
CE-Kennzeichnung, RoHS-/WEEE-konform
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Vakuum | -250 bis -650 mbar |
| Regelung | Analoge Anwahl |
| Enthält | 4 l-Polypropylenflasche, Deckel mit Schlauchanschlüssen und Handbediener HandE-Vac |
| Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung, RoHS-/WEEE-konform |
| Elektrische Anforderungen | 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz |
| Beschreibung | E-Vac320 mit 4 l-PP-Polypropylen-Flasche, Deckel mit Schlauchanschlüssen und HandEvac Handbediener |
| Material | Glas |
| Modell | Gehäuse EV320 |
| Geräuschpegel | 50 dB ± 5 dB bei 1 m |
| Steckertyp | Universalnetzteil mit US-, UK-, EU- und SAA-Adaptern |
| Mehr anzeigen |