missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ARHGEF16 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech

Artikelnummer. 30233840 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
150 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30233840 150 μL 150 Mikroliter
30233216 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30233840

Marke: Proteintech 679751IG150UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

The ARHGEF16 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human ARHGEF16. This antibody recognizes human antigen. The ARHGEF16 antibody has been validated for the following applications: WB, IF/ICC, ELISA analysis.

Spezifikation

Antigen ARHGEF16
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 1D8E3
Konzentration 1000 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Gensymbole GEF16; NBR
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant Protein
Reinigungsverfahren Protein A purification
Menge 150 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 27237
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Molekulargewicht des Antikörpers 80 kDa
Produkttyp Monoclonal Antibody
Form Liquid
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.