missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ARHGEF7 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

145.00 € - 410.00 €

Spezifikation

Antigen ARHGEF7
Konzentration 0.27 mg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16812584
Unterlagen ansehen
Proteintech
14092-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16802584
Unterlagen ansehen
Proteintech
14092-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung

Beschreibung

The serine/threonine kinase, p21 activated kinase (PAK), is a downstream effector of the small GTPases Cdc42 and Rac. PAK associates with Nck, the p85 and p110 subunits of PI3-kinase and PIX (PAK-interacting exchange factor) in a focal complex. The binding of PIX is necessary for the localization and activation of PAK in the Cdc42 to Rac signaling pathway, and this binding occurs through the high affinity of the N-terminal SH3 domain of PIX for a conserved proline rich PAK sequence. PIX exists as two isoforms, alpha and beta, and both are highly expressed in heart, muscle and thymus tissues of human and rat. alphaPIX is phosphorylated via PDGF and EphB2 receptor signaling pathways or through association with PI3-kinase. The alphaPIX isoform predomitly acts as a guanine nucleotide exchange factor (GEF) on Rac, which may mediate lamellipodia formation.
Spezifikation

Spezifikation

ARHGEF7
Western Blot, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Human, Rat, Mouse
O55043, Q14155, Q9ES28
114559, 54126, 8874
ARHGEF7 Fusion Protein Ag5223
Primary
-20°C
ARHGEF7
0.27 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
ARHGEF7, BETA PIX, COOL 1, COOL1, KIAA0142, KIAA0412, Nbla10314, P50, P50BP, P85, P85COOL1, P85SPR, PAK3, PAK3BP, PIXB
Arhgef7
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt