missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ARHI Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
129.00 € - 349.00 €
Spezifikation
| Antigen | ARHI |
|---|---|
| Konzentration | 600 μg/mL |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, ELISA |
| Konjugat | Unconjugated |
| Form | Liquid |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
30237328
|
Proteintech
10811-2-AP-20UL |
20 μL |
145.00 € 129.00 € / 20 Mikroliter Sparen 16.00 € 11% Rabatt |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
30235717
|
Proteintech
10811-2-AP-150UL |
150 μL |
410.00 € 349.00 € / 150 Mikroliter Sparen 61.00 € 14% Rabatt |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
The ARHI antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human ARHI. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The ARHI antibody has been validated for the following applications: IHC, ELISA analysis.Spezifikation
| ARHI | |
| Immunohistochemistry, ELISA | |
| Liquid | |
| Human, Mouse, Rat | |
| ARHI; NOEY2 | |
| IgG | |
| Antigen affinity purification | |
| Polyclonal Antibody |
| 600 μg/mL | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| 9077 | |
| Recombinant Protein | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts