missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Skytec Aria 360 Nitrile Foam Gloves
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17821654
Click to view available options
Größe:
Größe 6,X-Small, X-Small
7 Small, Small
8,Medium, Medium
9, Large, Large
10,X- Groß, X-Large
11,2X-Large, 2X-Large
Packungsgröße:
10 Paare

Artikelnummer. 17821654

Marke: Skytec SKG00022FD

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

Aria 360 Gloves are lightweight nitrile foam gloves with an outstanding durability and grip, eco friendly liner and touch screen capabilities.

  • GeniumTM is an eco friendly liner with 1/3 of the ingredients by weight that are sustainably sourced and that requires 30% less energy to be produced
  • Touchscreen capability on thumb and index finger
  • Anatomically designed with moisture wicking to deliver great comfort
  • Excellent grip in all conditions (dry wet, oily)
  • Low particle shedding for sensitive applications
  • Super soft liner
  • Patented nitrile foam palm coating enhances protection
  • Sanitized™ antimicrobial finish provides extra freshness
  • Light heat protection up to 100°C for a short period

Spezifikation

ANSI-Abriebleistung ANSI 3
Zertifizierung/Konformität ANSI Abrasion, ANSI Puncture
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN388, EN420, EN 407
Chlorinated No
Beschichteter Bereich Palm
Bauweise Knit
Coating Material Nitrilschaum
Farbe Gray, Black
Cut Resistance Rating ANSI A1
Oberflächenbehandlung außen Teilweise texturiert
Hand Spezifisch
Latex Free Nein
Material Nylon, Spandex, Nitril
Produkttyp Touchcreen Work Glove
Größe 7 Small, Small
Zur Verwendung mit (Anwendung) General handling
Art der Handschuhstulpe Elastisch
Durchstechfestigkeit ANSI/ISEA 105-16 Level 2
Beständig gegen Abrasion, Punctures
Daumenform Gerade
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Länge (metrisch) 240 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt