Learn More
Skytec Aria 360 Nitrilschaumhandschuhe
Beschreibung
- Genium™ ist eine umweltfreundliche Einlage, deren Inhaltsstoffe zu einem Drittel aus nachhaltigen Quellen stammen und deren Herstellung 30 % weniger Energie benötigt.
- Touchscreen-Funktion an Daumen und Zeigefinger
- Anatomisch geformt und feuchtigkeitsableitend für optimalen Tragekomfort
- Hervorragender Grip unter allen Bedingungen (trocken, nass, ölig).
- Geringe Partikelabgabe für empfindliche Anwendungen
- Superweiches Futter
- Patentierte Nitrilschaum-Handflächenbeschichtung verbessert den Schutz
- Sanitized™ Die antimikrobielle Ausrüstung sorgt für zusätzliche Frische.
- Leichter Hitzeschutz bis 100 °C für kurze Zeit
Specifications
Specifications
| ANSI-Abriebleistung | ANSI 3 |
| Zertifizierung/Konformität | ANSI Abrieb, ANSI Punktion |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN388, EN420, EN 407 |
| Chlorinated | Nein |
| Beschichteter Bereich | Handfläche |
| Bauweise | Strick |
| Coating Material | Nitrilschaum |
| Farbe | Grau, Schwarz |
| Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
| Oberflächenbehandlung außen | Teilweise texturiert |
| Show More |