missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
ARID1A Monoclonal antibody specifically detects ARID1A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | ARID1A |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | CL3595 |
| Konjugat | Biotin |
| Zusammensetzung | PBS |
| Gen-Alias | ARID domain-containing protein 1A, AT rich interactive domain 1A (SWI- like), AT rich interactive domain 1A (SWI-like), AT-rich interactive domain-containing protein 1A, B120SWI-like protein, BAF250a, BAF250SWI/SNF complex protein p270, BM029, brain protein 120, BRG1-associated factor 250, BRG1-associated factor 250a, C10rf4, C1orf4SWI/SNF-related, matrix-associated, actin-dependent regulator of chromatinsubfamily F member 1, chromatin remodeling factor p250, hELD, hOSA1, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, Osa homolog 1, OSA1, OSA1 nuclear protein, P270, SMARCF1, subfamily f, member 1 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | This antibody was developed using a recombinant protein derived from O14497, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Reinigungsverfahren | Protein A purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?