Learn More
Aripiprazol, 1 mg/ml in Acetonitril, Lipomed
Artikelnummer. 30461817
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30461817 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30461817 Lieferant Lipomed Lieferanten-Nr. LPMARP13741LA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Lipomed liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und fachkundiger Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – wählen Sie Lipomed für Vertrauen, Compliance und analytische Exzellenz.
Aripiprazol, 1 mg/ml in Acetonitril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aripiprazole
CAS 129722-12-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Aripiprazole
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C23 H27 Cl2 N3 O2
Konzentration 1 mg/mL
Synonym Aripiprazole, 7-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)-1-piperazinyl]butoxy]-3,4-dihydro-2(1 H)-quinolinone, 7-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)-1-piperazinyl]butoxy]-3,4-dihydrocarbostyril, Abilify, Abilitat, Arpizol, Asprito, OPC 14597, OPC 31, Pripiprazole
InChI-Formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Clc1cccc(N2CCN(CCCCOc3ccc4CCC(=O)Nc4c3)CC2)c1Cl
IUPAC-Name 7-[4-[4-(2,3-Dichlorphenyl)piperazin-1-yl]butoxy]-3,4-dihydro-1H-chinolin-2-on
Solvent or Matrix Acetonitril
Industry Type Pharmazeutik
Molekulargewicht (g/mol) 448.39
Menge 1 mL
Formelmasse 447,148 g/mol