Learn More
Aripiprazol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15462192 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15462192 5 g 5 Gramm
15452192 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15462192 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 457990050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 129722-12-9 | C23H27Cl2N3O2 | 448.39 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 129722-12-9
Summenformel C23H27Cl2N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 448.39
InChI-Schlüssel CEUORZQYGODEFX-UHFFFAOYSA-N
Synonym aripiprazole, abilify, abilitat, abilify discmelt, discmelt, aripiprazol, opc 31, aripiprazole usan, aripiprazolum, aripirazole
PubChem CID 60795
ChEBI CHEBI:31236
IUPAC-Name 7-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)Piperazin-1-yl]Butoxy]-3,4-Dihydro-1H-Chinolin-2-on
SMILES C1CC(=O)NC2=C1C=CC(=C2)OCCCCN3CCN(CC3)C4=C(C(=CC=C4)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aripiprazole
Schmelzpunkt 149.0°C
Verlust bei Trocknung 0.3% max. (105°C, 3 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetic acid, insoluble in methanol and hexane
Formelmasse 448.39
Reinheit (%) ≥97.5% (HPLC)