Learn More
Aripiprazol, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Aripiprazole |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Aripiprazole |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| InChI-Formel | InChI=1S/C23H27Cl2N3O2/c24-19-4-3-5-21(23(19)25)28-13-11-27(12-14-28)10-1-2-15-30-18-8-6-17-7-9-22(29)26-20(17)16-18/h3-6,8,16H,1-2,7,9-15H2,(H,26,29) |
| Lösungstyp | Unverdünnt |
| Industry Type | Pharmazeutik |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 447.148 |
| Reinheit (%) | >95% |