Learn More
Aristolochiasäure A, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Aristolochic Acid |
| CAS | 313-67-7 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C17 H11 N O7 |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | 8-Methoxy-6-nitro-phenanthro[3,4-d]-1,3-dioxole-5-carboxylic acid, 8-Methoxy-3,4-methylenedioxy-10-nitrophenanthrene-1-carboxylic acid, Aristolochia A, Aristolochic acid, Aristolochic acid 1, Aristolochic acid A, Aristolochic acid I, NSC 11926, NSC 50413, TR 1736, Tardolyt |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H11NO7/c1-23-12-4-2-3-8-9(12)5-11(18(21)22)14-10(17(19)20)6-13-16(15(8)14)25-7-24-13/h2-6H,7H2,1H3,(H,19,20) |
| SMILES | COc1cccc2c1cc(c3c(cc4OCOc4c23)C(=O)O)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-Name | 8-Methoxy-6-nitronaphtho[2,1-g][1,3]benzodioxol-5-carbonsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 341.272 |
| Mehr anzeigen |