Learn More
Sartorius arium™ comfort II ASTM 1, 2 kombinierte Wasseraufbereitungssysteme mit UV-Lampe
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15594146 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Flussrate:
10 l/h
5 l/h
Montage:
Arbeitsfläche
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate Montage unitSize
15594146 5 l/h Arbeitsfläche 1 Stück
16343076 10 l/h Arbeitsfläche 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15594146 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. H2OII1UVT
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie das Sartorius arium™ comfort I kombinierte System für die Herstellung von Reinstwasser des ASTM-Typs 1 und Reinwasser des Typs 2.
  • Ausgestattet mit neuester EDI-Technologie und einzigartigem Kassetten-Kit
  • Die innovative iJust-Technologie verbessert die Produktwasserqualität
  • Touchscreen mit intuitiver Menüführung
  • Kompaktes Design mit SD-Kartensteckplatz
  • Führt elektrochemische Deionisierung in der dritten Reinigungsstufe durch
  • Zuverlässige und sichere Entfernung von Kontamination im Speisewasser
  • arium Software steuert das Ventil am Konzentratauslass entsprechend den Messdaten für CaCO3 und CO2
  • Erhältlich als Tischsystem für jeden Laborarbeitsplatz und zur Wandmontage mit integrierter Wandhalterung
Vorteile
  • Optimierter, wirtschaftlicher Wasserverbrauch
  • Hohe Produktwasserqualität zu jeder Zeit
  • Garantierte längere Lebensdauer nachgeschalteter Reinstwassersysteme
Zur Installation arium™ Für die Installation des Comfort II als Reinstwassergerät (Typ II) mit einer Durchflussrate von 5 l/h bestellen Sie bitte das entsprechende Tischgerät und den Umrüstsatz H2O-ACK-D.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bakterieller Gehalt <0,1 KBE/ml (mit einem 0,2 μm-Endfilter oder einer Ultrafiltrationskartusche mit Anschlussklemme)
Feedwater Connector 3/8 in.
Speisewasserüberwachung No
Speisewasserquelle Konus
Flussrate 5 l/h
Art des Produktwassers Typ 1 und 2
Fern-Dispenser No
Elektrischer Widerstand 18,2 Mohm.cm
TOC (Total Organic Carbon) ≤2 ppb
Speisewasserdruck 2,0 bis 6,9 bar
Speisewassertemperatur (metrisch) 2 °C° bis 30 °C°
Zur Verwendung mit (Anwendung) HPLC, GC-MS, AAS, ICP-MS, Ionenchromatographie, TOC-Analyse, Photometrie, mikrobiologische Medien und Reagenzien, Histologie, ELISA, RIA
Luftfeuchtigkeitsbereich 80%
Enthält UV-Lampe
Montage Arbeitsfläche
Partikelgröße < 1 ml
Reinigungsverfahren Adsorption durch sphärische Aktivkohle, Katalysator, Umkehrosmose, elektrochemische Deionisierung, optionale Endpartikel und sterile Filtration
Trübung <1 NTU
Breite (angloamerikanisch) 17 in.
Breite (metrisch) 43,5 cm
Höhe (angloamerikanisch) 19,7 in.
Höhe (metrisch) 50,1 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 18,7 in.
Tiefe (metrisch) 47,6 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 61,7 lb. (leer); 79,3 lb. (Betrieb)
Gewicht (metrisch) 28 kg (leer); 36 kg (Betrieb)
Elektrische Anforderungen 100/240 V AC (+/-10 %) 50/60 Hz 130 VA (max.)
Tägliche Abgabe 120 l/h (Typ 1), 5 l/h oder 10 l/h (Typ 2)
Endotoxin-Konzentration <0,001 EU/ml mit einer terminalen Ultrafiltrationspatrone
Produkttyp Wasseraufbereitungssystem