Beschreibung
Die RO-Module ermöglichen in der Regel schnelle Erholzeiten. Dadurch wird der Wasserverbrauch optimiert und gleichzeitig mindestens bis zu 98 % der Ionen gehalten. Rückspülung mit Permeat entfernt Partikel und Salze von der Oberfläche der Membran. Dies führt zu einer längeren Lebensdauer und geringeren Wartungskosten des Systems. Darüber hinaus ermöglicht diese Rückspülfunktion bei einem Neustart des Systems die sofortige Abgabe von hochwertigem Wasser.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Umkehrosmose-Module |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wasseraufbereitung |
| Enthält | 2 RO-Module |
| Material | Polypropylen |
| Höhe (metrisch) | 30.8 cm |
| Durchmesser (metrisch) | 7.8 cm |
| Gewicht (metrisch) | 0.468 kg |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.