Learn More
Sartorius arium™ RO-Modul (Advance-EDI- und Komfort-II-Systeme)
Artikelnummer. 15679658 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
1 RO-Modul
2 RO-Module
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält Packungsgröße
15679658 1 RO-Modul 1 Stück
14891372 2 RO-Module -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15679658 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. H2OCROH1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    751.00 €
    627.00 € / 1 Stück
    Sparen 124.00 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das RO-Modul besteht aus zwei unabhängigen Membranen, deren Design eine einfache Installation und einen zuverlässigen Betrieb gewährleistet. Jedes Modul enthält eine energiearme Umkehrosmosemembran in einem Polypropylen-Gehäuseanschluss für Speisewasser, Produktwasser und Abwasser. 1- und 2-Modul-Sets erhältlich.
Die RO-Module ermöglichen in der Regel schnelle Erholzeiten. Dadurch wird der Wasserverbrauch optimiert und gleichzeitig mindestens bis zu 98 % der Ionen gehalten. Rückspülung mit Permeat entfernt Partikel und Salze von der Oberfläche der Membran. Dies führt zu einer längeren Lebensdauer und geringeren Wartungskosten des Systems. Darüber hinaus ermöglicht diese Rückspülfunktion bei einem Neustart des Systems die sofortige Abgabe von hochwertigem Wasser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Arium Advance EDI, Arium Comfort II
Typ Umkehrosmose-Module
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wasseraufbereitung
Enthält 1 RO-Modul
Material Polypropylen
Höhe (metrisch) 30,8 cm
Durchmesser (metrisch) 7,8 cm
Gewicht (metrisch) 0,468 kg
Frequenz Arium Comfort II