Learn More
Sartorius Arium™ Smart Station PW
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17254233 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Typ:
Smart Station Tischgerät
Smart Station für die Wandmontage
Packungsgröße:
1 Einheit
Artikelnummer. 17254233
Marke: Sartorius H2OARSTPB
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Arium™ Smart Station flexible remote dispenser for pure water
  • Höhenverstellbare Anzeige-/Ausgabestation zur Ausgabe von Reinwasser
  • Kompaktes Design zur einfachen und platzsparenden Integration in die Laborumgebung
  • Intuitives, berührungsaktiviertes Farbdisplay mit direktem Zugriff auf wichtige Funktionen
  • Flexible und stufenlose Höheneinstellung zum Befüllen von Behältern und Bechern unterschiedlicher Größe
  • Das ergonomische Design kann für Rechts- oder Linksbedienung optimiert werden
  • Präzise Volumenausgabe zur schnellen und präzisen Puffer- und Probenvorbereitung
  • Einstellbare, spritzwasserfreie Durchflussrate von Tropfen zu Tropfen bis zu 2 l/min
Lieferumfang:
  • Anzeige/Spender mit Wandhalterung
  • Stromversorgung einschließlich:
    • IEC-Anschluss
    • Anschluss-Set
Für den vorgesehenen Gebrauch mit:
  • Arium™ Bagtank
  • Arium™ Pro
  • Arium™ Komfort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 ml bis 50 l
Speisewasserüberwachung No
Speisewasserquelle Rein
Flussrate Up to 2 L/min.
Art des Produktwassers Pure Water
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring No
Typ Smart Station für die Wandmontage
Display Touchdisplay