Learn More
Sartorius Arium™ Schlauchverlängerungsset
Artikelnummer. 17214233 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Arium Smart station Ultrapure Wasser
Arium™ Smart Station Pure Water
Packungsgröße:
1 Einheit
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
17214233 Arium Smart station Ultrapure Wasser 1 Einheit
17204233 Arium™ Smart Station Pure Water 1 Einheit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17214233 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. H2OATESUP
Verfügbar ab: 30-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Erweiterungs-Set (4 m) für Arium™ Smart Station zur unkomplizierten Verlängerung der Verbindung zwischen Arium™ Smart Station und angeschlossenem Wassersystem
  • Erweitertes Schlauchset für den Smart Station Reinst- und Reinwasser-Spender zur unkomplizierten Erweiterung des Standard-Schlauchsets
  • Der Betriebsbereich kann leicht von 2 auf 4 m erhöht werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Arium Smart station Ultrapure Wasser
Typ Schläuche