missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ARL8B Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30556906 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30556906 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30556906 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP347957

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

ARL8B Polyclonal antibody specifically detects ARL8B in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ARL8B
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:1000, ELISA, Immunohistochemistry 1:20-1:200
Zusammensetzung PBS, 50% Glycerol, pH (7.3)
Gen-Alias ADP-ribosylation factor-like 10C, ADP-ribosylation factor-like 8B, ADP-ribosylation factor-like protein 10C, ADP-ribosylation factor-like protein 8B, ARL10C, FLJ10702, Gie1, Novel small G protein indispensable for equal chromosome segregation 1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen ADP-ribosylation factor-like 8B. (Uniprot# Q9NVJ2)
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 55207
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.