Learn More
Thermo Scientific™ Armadillo PCR-Platte, 384 Wells, blaue, weiße Wells
Artikelnummer. 12687486
Change view
Click to view available options
Menge:
50 plates
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
12687486 50 plates 50 Stück
1 options
Artikelnummer. 12687486
Marke: Thermo Scientific™ AB3384B
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Kombiniert die Steifigkeit eines Polycarbonat-Rahmens mit dünnwandigen Polypropylen-Wells und sorgt unter allen Bedingungen für eine hervorragende Leistung beim Thermocycling ohne Verformung.
Die Thermo Scientific™ Armadillo PCR-Platten kombinieren die Steifigkeit eines Polycarbonat-Rahmens mit dünnwandigen Polypropylen-Wells und sorgen unter allen Bedingungen für hervorragende Leistung beim Thermocycling ohne Verformung.
Die Thermo Scientific Armadillo PCR-Platten kombinieren die Steifigkeit eines Polycarbonat-Rahmens mit dünnwandigen Polypropylen-Wells und sorgen unter allen Bedingungen für hervorragende Leistung beim Thermocycling ohne Verformung.
Sie sind in 96- und 384-Well-Formaten und in mehreren Farben erhältlich und können mit einem Standard-128-Barcode oder einer kundenspezifischen Strichcodierung bestellt werden. Alle Formate sind mit transparenten oder weißen Wells erhältlich. Wählen Sie Weiß für hervorragende qPCR-Ergebnisse. Der speziell entwickelte, verwindungssteife Rahmen und verschiedene Formatoptionen machen Armadillo PCR-Platten zur ultimativen Wahl für PCR mit hohem Durchsatz und automatisierte Handhabung.
  • Polycarbonat-Rahmen für verwindungssteife Thermocycler
  • Verbesserte mechanische Stabilität für das Handling durch Roboter
  • Dünnwandige Polypropylen-Wells für optimale Wärmeübertragung
  • Die Well-Form ist für eine maximale Probenausbeute optimiert
  • Flache alphanumerische Beschriftung und Well mit erhöhtem Rand für verbesserte Heißversiegelung
  • Das optisch transparente Deck ermöglicht eine gute Sichtbarkeit der Wells
  • Mehrere Rahmenfarboptionen, alle mit transparenten (für PCR) und weiß gefärbten Wells (für qPCR) erhältlich
  • Maximales Well-Volumen 40 μl
  • Maximales Arbeitsvolumen 25 μl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Kein Barcode
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert RNase-/DNase-frei
Verpackung 50 Platte
Produktlinie Armadillo
Farbe Blau, Weiß
Produkttyp PCR-Mikrotiterplatte
Zur Verwendung mit (Geräte) Real-Time PCR-Systeme oder Thermocycler
Ausführung des Rahmens Stehrand
Material Polycarbonat, Polypropylen
Volumen (metrisch) Well 40 μl
Anzahl Wells 384
Arbeitsvolumen (metrisch) 25 μl
Menge 50 plates
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Wellfarbe Weiß
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Dieses Produkt wird unter Lizenz der Eppendorf AG verkauft.