Learn More
Thermo Scientific™ Armadillo PCR Plate, 96-well, orange, clear wells
Artikelnummer. 12697436
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 Platten
Packungsgröße:
25 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12697436 25 Platten 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12697436 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. AB2396O
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Anfrage für ein Mengenangebot
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kombiniert die Steifigkeit eines Polycarbonat-Rahmens mit dünnwandigen Polypropylen-Wells und sorgt unter allen Bedingungen für eine hervorragende Leistung beim Thermocycling ohne Verformung.
Die Thermo Scientific™ Armadillo™ PCR-Platten kombinieren die Steifigkeit eines Polycarbonat-Rahmens mit dünnwandigen Polypropylen-Wells und sorgen unter allen Bedingungen für hervorragende Leistung beim Thermocycling ohne Verformung.
Armadillo-Platten sind im 96- und im 384-Well-Format und in mehreren Farben erhältlich und können mit einem standardmäßigen Barcode mit 128 oder einem kundenspezifischen Barcode bestellt werden. Alle Formate sind mit transparenten oder weißen Wells erhältlich. Wählen Sie Weiß für hervorragende qPCR-Ergebnisse. Der speziell entwickelte, verwindungssteife Rahmen und verschiedene Formatoptionen machen Armadillo PCR-Platten zur ultimativen Wahl für PCR mit hohem Durchsatz und automatisierte Handhabung.
  • Polycarbonat-Rahmen für verwindungssteife Thermocycler
  • Verbesserte mechanische Stabilität für das Handling durch Roboter
  • Dünnwandige Polypropylen-Wells für optimale Wärmeübertragung
  • Die Well-Form ist für eine maximale Probenausbeute optimiert
  • Flache alphanumerische Beschriftung und Well mit erhöhtem Rand für verbesserte Heißversiegelung
  • Das optisch transparente Deck ermöglicht eine gute Sichtbarkeit der Wells
  • Mehrere Rahmenfarboptionen, alle mit transparenten (für PCR) und weiß gefärbten Wells (für qPCR) erhältlich
  • Maximales Well-Volumen 0,2 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Kein Barcode
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert RNase-/DNase-frei
Verpackung 25 Platte
Produktlinie Armadillo
Farbe Orange, Durchsichtig
Produkttyp PCR-Mikrotiterplatte
Zur Verwendung mit (Geräte) Real-Time PCR-Systeme oder Thermocycler
Ausführung des Rahmens Stehrand
Material Polycarbonat, Polypropylen
Volumen (metrisch) Well 0,2 ml
Anzahl Wells 96
Arbeitsvolumen (metrisch) 0,1 mL
Menge 25 Platten
Reaktionsgeschwindigkeit Flaches Profil
Wellfarbe Durchsichtig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Dieses Produkt wird unter Lizenz der Eppendorf AG verkauft.