Learn More
Thermo Scientific™ Armadillo PCR Plate, 96-well, clear, clear wells, barcoded
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Armadillo™ PCR-Platten kombinieren die Steifigkeit eines Polycarbonat-Rahmens mit dünnwandigen Polypropylen-Wells und sorgen unter allen Bedingungen für hervorragende Leistung beim Thermocycling ohne Verformung.
- Polycarbonat-Rahmen für verwindungssteife Thermocycler
- Verbesserte mechanische Stabilität für das Handling durch Roboter
- Dünnwandige Polypropylen-Wells für optimale Wärmeübertragung
- Die Well-Form ist für eine maximale Probenausbeute optimiert
- Flache alphanumerische Beschriftung und Well mit erhöhtem Rand für verbesserte Heißversiegelung
- Das optisch transparente Deck ermöglicht eine gute Sichtbarkeit der Wells
- Mehrere Rahmenfarboptionen, alle mit transparenten (für PCR) und weiß gefärbten Wells (für qPCR) erhältlich
- Maximales Well-Volumen 0,2 ml
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | Inklusive Barcode |
| Zertifizierung/Konformität | Zertifiziert RNase-/DNase-frei |
| Verpackung | 25 Platte |
| Produktlinie | Armadillo |
| Farbe | Transparent |
| Produkttyp | PCR-Mikrotiterplatte |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Real-Time PCR-Systeme oder Thermocycler |
| Ausführung des Rahmens | Stehrand |
| Material | Polycarbonat, Polypropylen |
| Volumen (metrisch) Well | 0,2 ml |
| Mehr anzeigen |
Dieses Produkt wird unter Lizenz der Eppendorf AG verkauft.