Learn More
Thermo Scientific™ Armadillo™ Low-Profile PCR Strip Plate, 96 well, clear, bulk
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
- Armadillo 96-Well-PCR-Bandplatten mit niedrigem Profil vereinen die Steifigkeit eines Polycarbonat-Rahmens mit dünnwandigen Polypropylen-Wells
- Die Platten bieten unter allen Bedingungen eine hervorragende thermische Leistung ohne Verziehen
- Thermostabiles Gehäuse aus Polycarbonat mit halbhohem Rand für Verformungsbeständigkeit während des Thermocyclings und verbesserte mechanische Stabilität beim Roboterhandling
- Zerbrechbar in 8-Röhrchen-Streifen für variable Probenanzahl und minimale Abfallmengen
- Transparenter Rand ermöglicht die Visualisierung von Flüssigkeiten und verbessert die Stapelfähigkeit in automatisierten Handlingsystemen
- ANSI:SBS-Stellfläche sorgt für vollständige Kompatibilität mit Robotersystemen für Anwendungen mit hohem Durchsatz
- Dünnwandige Wells mit U-Boden für optimale Wärmeübertragung und maximale Probenrückgewinnung
- Schwarze, alphanumerische Beschriftung für einfache Well-Identifizierung
- Integriertes Rahmen-/Well-Design für eine verbesserte Hitzeversiegelung
- Flache Bauweise für maximale Wärmeübertragung und minimale Verdampfung mit Proben mit geringem Volumen (200 μl Arbeitsvolumen)
- Kompatibel mit Roche LightCycler™ 480 Real-Time PCR-Systemen
Spécification
Spécification
| Barcode | Kein Barcode |
| BreakApart | Ja |
| Verpackung | 150 Platten |
| Produktlinie | Armadillo |
| Farbe | Durchsichtig |
| Produkttyp | PCR-Mikrotiterplatte |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Real-Time PCR-Systeme oder Thermocycler |
| Ausführung des Rahmens | Halbhoch |
| Material | Polycarbonat |
| Volumen (metrisch) Well | 0,2 ml |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?