missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Armadillo™ Low-Profile PCR Strip Plate, 96 well, green, white well

Artikelnummer. 17304493 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 plates
Packungsgröße:
25 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17304493 25 plates 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt zu erhalten, müssen Kunden 2 gleiche Produkte zum Listenpreis in einer Bestellung kaufen, um 30 % Rabatt zu erhalten. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl der Zweier-Multiplikationen, die Kunden kaufen können.
Artikelnummer. 17304493 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. AB3696G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt zu erhalten, müssen Kunden 2 gleiche Produkte zum Listenpreis in einer Bestellung kaufen, um 30 % Rabatt zu erhalten. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl der Zweier-Multiplikationen, die Kunden kaufen können.

Thermo Scientific Armadillo 96-Well-PCR-Bandplatten mit niedrigem Profil sind die ultimativen PCR-Hochleistungskunststoffe.Sie kombinieren die Steifigkeit eines Polycarbonat-Rahmens mit dünnwandigen Polypropylen-Wells und sorgt unter allen Bedingungen für eine hervorragende Leistung beim Thermocycling ohne Verformung.

  • Armadillo 96-Well-PCR-Bandplatten mit niedrigem Profil vereinen die Steifigkeit eines Polycarbonat-Rahmens mit dünnwandigen Polypropylen-Wells
  • Die Platten bieten unter allen Bedingungen eine hervorragende thermische Leistung ohne Verziehen
  • Thermostabiles Gehäuse aus Polycarbonat mit halbhohem Rand für Verformungsbeständigkeit während des Thermocyclings und verbesserte mechanische Stabilität beim Roboterhandling
  • Zerbrechbar in 8-Röhrchen-Streifen für variable Probenanzahl und minimale Abfallmengen
  • Transparenter Rand ermöglicht die Visualisierung von Flüssigkeiten und verbessert die Stapelfähigkeit in automatisierten Handlingsystemen
  • ANSI:SBS-Stellfläche sorgt für vollständige Kompatibilität mit Robotersystemen für Anwendungen mit hohem Durchsatz
  • Dünnwandige Wells mit U-Boden für optimale Wärmeübertragung und maximale Probenrückgewinnung
  • Schwarze, alphanumerische Beschriftung für einfache Well-Identifizierung
  • Integriertes Rahmen-/Well-Design für eine verbesserte Hitzeversiegelung
  • Flache Bauweise für maximale Wärmeübertragung und minimale Verdampfung mit Proben mit geringem Volumen (200 μl Arbeitsvolumen)
  • Kompatibel mit Roche LightCycler™ 480 Real-Time PCR-Systemen
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Barcode Kein Barcode
BreakApart Ja
Verpackung 25 Platten
Produktlinie Armadillo
Farbe Grün
Produkttyp PCR-Mikrotiterplatte
Zur Verwendung mit (Geräte) Real-Time PCR-Systeme oder Thermocycler
Ausführung des Rahmens Halbhoch
Material Polycarbonat
Volumen (metrisch) Well 0,2 ml
Anzahl Wells 96
Arbeitsvolumen (metrisch) 0,1 mL
Wellform Runder Boden (U-Well)
Menge 25 plates
Reaktionsgeschwindigkeit Niedriges Profil
Wellfarbe Weiß
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.