missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Armadillo™ PCR Strip Plate, 96 well, blue

Artikelnummer. 17354483 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 plates
Packungsgröße:
25 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17354483 25 plates 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17354483 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. AB2796B

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Thermo Scientific Armadillo 96-Well PCR-Bandplatten bestehen aus PCR-Hochleistungskunststoff.Sie kombinieren die Steifigkeit eines Polycarbonat-Rahmens mit dünnwandigen Polypropylen-Wells und sorgt unter allen Bedingungen für eine hervorragende Leistung beim Thermocycling ohne Verformung.

  • Armadillo 96-Well PCR-Streifenplatte kombiniert die Steifigkeit eines Polycarbonat-Rahmens mit dünnwandigen Polypropylen-Wells
  • Die Platten bieten unter allen Bedingungen eine hervorragende thermische Leistung ohne Verziehen
  • Thermostabiles Gehäuse aus Polycarbonat mit halbhohem Rand für Verformungsbeständigkeit während des Thermocyclings und verbesserte mechanische Stabilität beim Roboterhandling
  • Zerbrechbar in 8-Röhrchen-Streifen für variable Probenanzahl und minimale Abfallmengen
  • Transparenter Rand ermöglicht die Visualisierung von Flüssigkeiten und verbessert die Stapelfähigkeit in automatisierten Handlingsystemen
  • ANSI:SBS-Stellfläche sorgt für vollständige Kompatibilität mit Robotersystemen für Anwendungen mit hohem Durchsatz
  • Dünnwandige Wells mit U-Boden für optimale Wärmeübertragung und maximale Probenrückgewinnung
  • Schwarze, alphanumerische Beschriftung für einfache Well-Identifizierung
  • Integriertes Rahmen-/Well-Design für eine verbesserte Hitzeversiegelung
  • Kompatibel mit Roche LightCycler™ 480 Real-Time PCR-Systemen
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Barcode Kein Barcode
BreakApart Ja
Verpackung 25 Platten
Produktlinie Armadillo
Farbe Blau
Produkttyp PCR-Mikrotiterplatte
Zur Verwendung mit (Geräte) Real-Time PCR-Systeme oder Thermocycler
Ausführung des Rahmens Halbhoch
Material Polycarbonat
Volumen (metrisch) Well 0,3 ml
Anzahl Wells 96
Arbeitsvolumen (metrisch) 0,2 ml
Wellform Runder Boden (U-Well)
Menge 25 plates
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Wellfarbe Durchsichtig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.