Learn More
Invitrogen™ ARP (N-(aminooxyacetyl)-N'-(D-Biotinoyl) hydrazine, Trifluoroacetic Acid Salt)
Beschreibung
ARP (Aldehyde-Reactive Probe) ist ein biotinyliertes Hydroxylamin, das mit der exponierten Aldehydgruppe reagiert, die an abasischen Stellen in geschädigter DNA gebildet wird. Die an die abasischen Stellen gebundenen Biotine können dann mit fluoreszierenden oder enzymkonjugierten Streptavidin-Komplexen quantifiziert werden. ARP eignet sich für die Verwendung in Mikrotiterplatten-Assays.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 10 mg |
| Produkttyp | ARP |
| Inhalt und Lagerung | Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C). |
| Chemische Reaktivität | Carbonsäure, Keton, Aldehyd |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Reaktiver Teil | Amin, Hydroxylamin |
| Marker oder Farbstoff | Biotin |
| Markertyp | Biotin und andere Haptene |