Learn More
Invitrogen™ ARPIN Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15780372 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15780372 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Artikelnummer. 15780372
Marke: Invitrogen™ PA562582
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Immunogen sequence: EVMELELGAG VRLKTRGDGP FLDSLAKLEA GTVTKCNFTG DGKTGASWTD NIMAQKCSKG AAAEIREQGD GAEDEEWDD Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 89%, Rat - 89%.
ARPIN gene ontology annotations related to this gene include negative regulation of actin nucleation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen ARPIN
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Gen ARPIN
Gen-Zugriffsnummer Q7Z6K5
Gen-Alias 2610034B18Rik; actin related protein 2/3 complex inhibitor; actin-related protein 2/3 complex inhibitor; arp2/3 inhibition protein; Arpin; C15orf38; C21H15orf38; C3H15orf38; C7H15orf38; hypothetical protein LOC550477; RGD1311021; RIKEN cDNA 2610034B18 gene; si:ch211-200o3.3; UPF0552 protein C15orf38; UPF0552 protein C15orf38 homolog; zgc:112432
Gensymbole ARPIN
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein corresponding to Human ARPIN. Recombinant protein control fragment (Product #RP-104474).
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 348110
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG