Learn More
Arprinocid, TRC
Artikelnummer. 17994535
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17994535 50 mg 50 Milligramm
17931295 100 mg 100 Milligramm
17963105 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17994535 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA73550050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55779-18-5
Summenformel C12 H9 Cl F N5
Molekulargewicht (g/mol) 277.68
Synonym 9-[(2-Chloro-6-fluorophenyl)methyl]-9H-purin-6-amine, 6-Amino-9-(2-chloro-6-fluorobenzyl)purine, Arpocox, Arprinocid, MK 302
IUPAC-Name 9-[(2-Chlor-6-Fluorophenyl)Methyl]Purin-6-Amin
SMILES Nc1ncnc2c1ncn2Cc3c(F)cccc3Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Arprinocid
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H9ClFN5/c13-8-2-1-3-9(14)7(8)4-19-6-18-10-11(15)16-5-17-12(10)19/h1-3,5-6H,4H2,(H2,15,16,17)
Formelmasse 277.0531