Learn More
Abeba™ Arrow 38202 Schuhe
Artikelnummer. 15661148
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
48
49
50
51
Packungsgröße:
1 Paar
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
15661148 51 1 Paar
15631148 48 1 Paar
15641148 49 1 Paar
15651148 50 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15661148 Lieferant Abeba™ Lieferanten-Nr. 38202/51
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Antistatisch mit Fersen-Mikrofaserpatch. Behandelt mit Sanitized™.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA
  • Glattes Leder, weiß
  • Rutschfeste PU/PU-Außensohle
  • Desinfizierte,
  • ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
  • Fersenriemen faltbar, verstellbar
  • Fersenpolster aus Mikrofaser
  • Futter aus Mikrofaser, atmungsaktiv und absorbierend
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA
Farbe Weiß
Auskleidungsmaterial Mikrofaser
Material Leder
Größe 51
Sohleneigenschaften Rutschfest
Sohlenmaterial Polyurethan
Modell 38202