Learn More
Abeba™ Arrow 38210 Schuhe
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA
- Glattleder
- Schwarz
- Rutschfeste PU/PU-Außensohle
- Desinfizierte,
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Fersenriemen faltbar, verstellbar
- Fersenpolster aus Mikrofaser
- Futter aus Mikrofaser, atmungsaktiv und absorbierend
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA |
| Farbe | Schwarz |
| Auskleidungsmaterial | Mikrofaser |
| Material | Leder |
| Größe | 36 |
| Sohleneigenschaften | Rutschfest |
| Sohlenmaterial | Polyurethan |
| Modell | 38210 |