Learn More
Abeba™ Arrow 38600 Schuhe
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA
- Glattes Leder, perforiert
- Weiß
- Rutschfeste PU/PU-Außensohle
- Desinfizierte,
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Nicht faltbarer Fersenriemen, verstellbar
- Fersenpolster aus Mikrofaser
- Spannbereich gepolstert mit elastischem Band
- Velcro-Klettverschluss
- Futter aus Mikrofaser, atmungsaktiv und absorbierend
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA |
| Farbe | Weiß |
| Auskleidungsmaterial | Mikrofaser |
| Material | Leder |
| Größe | 36 |
| Sohleneigenschaften | Rutschfest |
| Sohlenmaterial | Polyurethan |
| Modell | 38600 |