Learn More
Arsenazo III, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15671020 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15671020 5 g 5 Gramm
15661020 25 g 25 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15671020
Marke: Honeywell-Fluka 110905G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Für den spektrophotometrischen Nachweis von Th, Zr, U, Cd, Zn, Ca
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1668-00-4
Summenformel C22H18As2N4O14S2
Molekulargewicht (g/mol) 776.363
MDL-Nummer MFCD00036695
InChI-Schlüssel TVMZRHVOFZTNET-RIRMOVKSSA-N
PubChem CID 9810878
IUPAC-Name (3Z,6E)-3,6-bis[(2-arsonophenyl)hydrazinyliden]-4,5-dioxonaphthalen-2,7-Disulfonsäure
SMILES C1=CC=C(C(=C1)NN=C2C(=CC3=C(C2=O)C(=O)C(=NNC4=CC=CC=C4[As](=O)(O)O)C(=C3)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O)[As](=O)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Arsenazo Iii
Strukturformel (HO)2C10H2(SO3H)2(N=NC6H4AsO3H2)2
UN-Nummer 3465
Beilstein 5717957
Formelmasse 776.37 mol
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g