Learn More
Arsen für AAS 0.02 mg/l matrix HNO3 Verdünnt, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12984525 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 ml
Packungsgröße:
50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12984525 50 ml 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12984525 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. E 003 050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.00 €
    76.57 € / 50 Milliliter
    Sparen 28.43 €
    27% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Arsen
Verpackung Flasche
CAS 7697-37-2
Physikalische Form Flüssig
Summenformel HNO3
Konzentration 0.02 mg/l
MDL-Nummer MFCD00011349
InChI-Schlüssel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Typ Flammen-Einelement-Standardlösung
SMILES O[N+]([O-])=O
IUPAC-Name Salpetersäure
Solvent or Matrix 1 % HNO3 (verdünnt)
Molekulargewicht (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
Menge 50 ml
ChEBI CHEBI:48107