Learn More
Arsenic(III) Oxide, ReagentPlus™ Grade, ≥99%, Honeywell™
Artikelnummer. 15607630 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15607630 25 g Glasflasche 25 Gramm
15677620 100 g Glasflasche 100 Gramm
15697620 250 g Glasflasche 250 Gramm
15687620 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15607630 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. A101025G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 1327-53-3
Summenformel As2O3
Molekulargewicht (g/mol) 197.84
MDL-Nummer MFCD00003433
InChI-Schlüssel IKWTVSLWAPBBKU-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name diarsorosooxidane
SMILES O=[As]O[As]=O
Spezifikation
Siedepunkt 460°C
Chemischer Name oder Material Arsenic(III) oxide
Schmelzpunkt 313°C
Farbe Weiß
Menge 25 g
UN-Nummer UN1561
Formelmasse 197.84g/mol
Reinheit (%) ≥99%
Geruch Odorless
Verpackung Glasflasche
Aussehen Powder
Dichte 3.87g/cm3 at 22.3°C