Learn More
Arsen, Standardlösung auf Ölbasis, Specpure™, As 1000 μg/g, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Arsenic, Oil based standard solution |
| Namenshinweis | As 1000μg/g |
| Physikalische Form | Flüssig |
| MDL-Nummer | MFCD00085309 |
| Menge | 50 g |
| Güte | Specpure |