Learn More
Arsenoxid (As2O3), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Arsenic trioxide |
| CAS | 1327-53-3 |
| Menge | 50 g |
| Summenformel | As2 O3 |
| Synonym | Arsenious trioxide, Arsenous trioxide |
| InChI-Formel | InChI=1S/As2O3/c3-1-5-2-4 |
| SMILES | O=[As]O[As]=O |
| IUPAC-Name | Arsen(3+); Sauerstoff(2-) |
| Molekulargewicht (g/mol) | 197.84 |
| Formelmasse | 197.8279 |