Learn More
Arsenpolykristalliner Klumpen, 2 bis 8 mm (0.08 bis 0.3 Zoll), Puratronic™, ≥99.99999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362128
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
100 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
100 Gramm
1000 Gramm
25 Gramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11362128 25 g 25 Gramm
11372128 1 g 1 Gramm
11382128 10 g 10 Gramm
11352128 100 g 100 Gramm
11342128 1 kg 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11362128 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 013044.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 7440-38-2 | As | 74.92 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Unter Argonatmosphäre verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-38-2
Summenformel As
Molekulargewicht (g/mol) 74.92
MDL-Nummer MFCD00085309
InChI-Schlüssel RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym arsenicals, arsenic, inorganic, arsenic-75, arsen, gray, grey, black, metallic, compounds, colloidal
PubChem CID 5359596
ChEBI CHEBI:27563
IUPAC-Name Arsen
SMILES [As]
Specifikationer
Chemischer Name oder Material Arsenic polycrystalline lump
Farbe Grau
Namenshinweis 2 to 8mm (0.08 to 0.3 in.)
Menge 25 g
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN1558
Formelmasse 74.92
Reinheit (%) ≥99.99999%
Güte Puratronic
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.