Learn More
Macherey-Nagel™ ARSEN (QUECKSILBERBROMID) Testpapier, 20x70mm (VE=200Stck.)
Alle ansehen Macherey-Nagel ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Farbanzeige | Weiß nach braun/schwarz |
| Format | Streifen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bestimmung von Arsin |
| Menge | 200/Packung |
| Typ | Qualitätstestpapier |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Arsenic test paper(mercury bromide pap.)
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H413-Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P330-Mund ausspülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: mercury(II) bromide