Learn More
Arsenlösung für ICP, 1 g/l, HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12983354 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
12983354 500 ml 500 Milliliter
12963354 100 ml 100 Milliliter
12973354 250 ml 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 12983354 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S 003 500
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material As
Verpackung Glasflasche
Hinweise zur Reinheitsqualität EUR Ph Ref: 1007701
Konzentration 1.000±0.02 g/l
Solvent or Matrix Nitric Acid
Menge 500 ml
Güte Eu. Ph.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Single-element Standard Solution for ICP. Arsenic (As) 1000mg/l in HNO3 2%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.