Learn More
Arsenstandard: 1000 μg/g Wie in 75 cSt Kohlenwasserstofföl, VHG™
Artikelnummer. 17981636
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
200 g
400 g
Packungsgröße:
200 Gramm
400 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17981636 400 g 400 Gramm
17900936 200 g 200 Gramm
17941606 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17981636 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGOAS1000400G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Arsen-Standard: 1000 μg/g Wie in 75 cSt Kohlenwasserstofföl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Arsenic
CAS 7440-38-2
Verfahren ICP/XRF/RDE
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Arsenic
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel As
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Arsenicals, Arsenic, inorganic, Arsen
InChI-Formel InChI=1S/As
SMILES [As]
IUPAC-Name Arsen
Solvent or Matrix 75 cSt Mineralöl
Molekulargewicht (g/mol) 74.92
Menge 400 g
Formelmasse 74,922 g/mol