Learn More
Arsenstandard: Wie bei 1000 μg/ml in 5% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 30040550
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30040550 250 mL 250 Milliliter
17998659 500 mL 500 Milliliter
17918609 100 mL 100 Milliliter
17948149 50 mL 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30040550 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGPASN250
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Arsenstandard: Wie bei 1000 μg/ml in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Arsenic
CAS 7440-38-2
Verfahren ICP/ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Arsenic
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel As
Konzentration 1.000 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Arsenicals, Arsenic, inorganic, Arsen
InChI-Formel InChI=1S/As
SMILES [As]
IUPAC-Name Arsen
Solvent or Matrix HNO3 verdünnen
Molekulargewicht (g/mol) 74.92
Menge 250 mL
Formelmasse 74,922 g/mol